5-Bromo-1,1,1,2,2-pentafluoropentane
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC510167-1G PC510167-250MG
APOSPC510167-1GEA 905 CHF
APOSPC510167-1G APOSPC510167-250MG
5-Bromo-1,1,1,2,2-pentafluoropentane
5-Bromo-1,1,1,2,2-pentafluoropentane
Formel: C₅H₆BrF₅
MW: 240,997 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27935381
CAS-Nummer: 1383437-60-2
UN: 1993
ADR: 3,III