4-Bromo-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
PC510146-5G
PC510146-1G
APOSPC510146-5GEA
161
CHF
APOSPC510146-5G
APOSPC510146-1G
4-Bromo-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
4-Bromo-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₂H₁₅BBrFO₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22494116 CAS-Nummer: 1326316-85-1 |