5-Fluoro-1-methyl-1H-indazole-6-boronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
6-Borono-5-fluoro-1-methyl-1H-indazole, (5-Fluoro-1-methyl-1H-indazol-6-yl)boronic acid
PC51013-1G
PC51013-250MG
PC51013-100MG
APOSPC51013-1GEA
1120
CHF
APOSPC51013-1G
APOSPC51013-250MG
APOSPC51013-100MG
5-Fluoro-1-methyl-1H-indazole-6-boronic acid
5-Fluoro-1-methyl-1H-indazole-6-boronic acid
Formel:
C₈H₈BFN₂O₂ MW: 193,971 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD18089818 CAS-Nummer: 2096331-06-3 |