3,4-Difluoro-N-(6-nitro-2-benzothiazolyl)benzamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC510107-1G
PC510107-250MG
APOSPC510107-1GEA
722
CHF
APOSPC510107-1G
APOSPC510107-250MG
3,4-Difluoro-N-(6-nitro-2-benzothiazolyl)benzamide
3,4-Difluoro-N-(6-nitro-2-benzothiazolyl)benzamide
Formel:
C₁₄H₇F₂N₃O₃S MW: 335,285 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00987073 CAS-Nummer: 313222-96-7 |