6-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-2-pyridinecarbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
PC510090-1G PC510090-5G PC510090-250MG
APOSPC510090-1GEA 599 CHF
APOSPC510090-1G APOSPC510090-5G APOSPC510090-250MG
6-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-2-pyridinecarbaldehyde
6-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-2-pyridinecarbaldehyde
Formel: C₁₃H₈F₃NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06410031
CAS-Nummer: 887979-25-1