6-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-2-pyridinecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC510089-1G
PC510089-5G
APOSPC510089-1GEA
538
CHF
APOSPC510089-1G
APOSPC510089-5G
6-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-2-pyridinecarboxylic acid
6-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-2-pyridinecarboxylic acid
Formel:
C₁₃H₈F₃NO₃ MW: 283,203 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06410072 CAS-Nummer: 887983-48-4 |