1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(2-fluorophenyl)propane
Lieferant: Apollo Scientific
PC510074-1G PC510074-5G
APOSPC510074-1GEA 599 CHF
APOSPC510074-1G APOSPC510074-5G
1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(2-fluorophenyl)propane
1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(2-fluorophenyl)propane
Formel: C₁₄H₁₉BrFNO₂
MW: 332,209 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06410613
CAS-Nummer: 924818-00-8