[6-(2-Fluorophenyl)-3-pyridyl]methanol
Lieferant: Apollo Scientific
PC510061-1G PC510061-5G
APOSPC510061-1GEA 599 CHF
APOSPC510061-1G APOSPC510061-5G
[6-(2-Fluorophenyl)-3-pyridyl]methanol
[6-(2-Fluorophenyl)-3-pyridyl]methanol
Formel: C₁₂H₁₀FNO
MW: 203.212 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06410429
CAS-Nummer: 887974-54-1