[6-(2,4-Difluorophenyl)-2-pyridyl]methanol
Lieferant: Apollo Scientific
PC510060-1G
PC510060-5G
APOSPC510060-1GEA
599
CHF
APOSPC510060-1G
APOSPC510060-5G
[6-(2,4-Difluorophenyl)-2-pyridyl]methanol
[6-(2,4-Difluorophenyl)-2-pyridyl]methanol
Formel:
C₁₂H₉F₂NO MW: 221,203 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06410125 CAS-Nummer: 887981-41-1 |