6-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]picolinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC510059-1G
PC510059-5G
APOSPC510059-1GEA
599
CHF
APOSPC510059-1G
APOSPC510059-5G
6-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]picolinic acid
6-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]picolinic acid
Formel:
C₁₄H₇F₆NO₂ MW: 335,201 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06410088 CAS-Nummer: 887982-70-9 |