5-Fluoro-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC510054-1G
PC510054-5G
APOSPC510054-1GEA
330
CHF
APOSPC510054-1G
APOSPC510054-5G
5-Fluoro-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
5-Fluoro-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Formel:
C₈H₈FNO₄S MW: 233,217 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09949279 CAS-Nummer: 1016788-23-0 |