4-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC510052-1G
PC510052-5G
APOSPC510052-1GEA
367
CHF
APOSPC510052-1G
APOSPC510052-5G
4-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₁₂H₁₀F₃NO₃ MW: 273,208 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD19442790 CAS-Nummer: 1314406-50-2 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)