3-(4-Fluorophenyl)-3-oxo-2-(4-pyridinyl)propanenitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC510022-1G PC510022-5G
APOSPC510022-1GEA 477 CHF
APOSPC510022-1G APOSPC510022-5G
3-(4-Fluorophenyl)-3-oxo-2-(4-pyridinyl)propanenitrile
3-(4-Fluorophenyl)-3-oxo-2-(4-pyridinyl)propanenitrile
Formel: C₁₄H₉FN₂O
MW: 240,232 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18071009
CAS-Nummer: 148671-42-5