2-Hydroxy-4-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC510019-1G
PC510019-5G
APOSPC510019-1GEA
121
CHF
APOSPC510019-1G
APOSPC510019-5G
2-Hydroxy-4-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
2-Hydroxy-4-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
Formel:
C₈H₇F₃N₂O₂ MW: 220,149 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16659045 CAS-Nummer: 116548-07-3 |