2-(4-Amino-2,6-difluorophenyl)propanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC510017-1G PC510017-5G
APOSPC510017-1GEA 599 CHF
APOSPC510017-1G APOSPC510017-5G
2-(4-Amino-2,6-difluorophenyl)propanoic acid
2-(4-Amino-2,6-difluorophenyl)propanoic acid
Formel: C₉H₉F₂NO₂
MW: 201,17 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16495906
CAS-Nummer: 1226776-88-0