Methyl 4-Fluoro-2-(trifluoroacetamido)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC510012-25G PC510012-5G
APOSPC510012-25GEA 659 CHF
APOSPC510012-25G APOSPC510012-5G
Methyl 4-Fluoro-2-(trifluoroacetamido)benzoate
Methyl 4-Fluoro-2-(trifluoroacetamido)benzoate
Formel: C₁₀H₇F₄NO₃
MW: 265,161 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14585008
CAS-Nummer: 404010-71-5