2-Fluorobenzenesulphonyl Fluoride
Lieferant: Apollo Scientific
PC510011-25G
PC510011-5G
APOSPC510011-25GEA
922
CHF
APOSPC510011-25G
APOSPC510011-5G
2-Fluorobenzenesulphonyl Fluoride
2-Fluorobenzenesulphonyl Fluoride
Formel:
C₆H₄F₂O₂S Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18375235 CAS-Nummer: 52200-99-4 |