1-Bromo-2-(2,2-diethoxyethoxy)-4-fluorobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
PC510010-1G PC510010-5G
APOSPC510010-1GEA 233 CHF
APOSPC510010-1G APOSPC510010-5G
1-Bromo-2-(2,2-diethoxyethoxy)-4-fluorobenzene
1-Bromo-2-(2,2-diethoxyethoxy)-4-fluorobenzene
Formel: C₁₂H₁₆BrFO₃
MW: 307,156 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13191631
CAS-Nummer: 253429-30-0