3-Fluoro-4-pyrrolidinobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC510009-1G
PC510009-5G
APOSPC510009-1GEA
197
CHF
APOSPC510009-1G
APOSPC510009-5G
3-Fluoro-4-pyrrolidinobenzoic acid
3-Fluoro-4-pyrrolidinobenzoic acid
Formel:
C₁₁H₁₂FNO₂ MW: 209,217 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11156505 CAS-Nummer: 1021243-16-2 |