4-Fluoro-5-morpholino-2-nitrobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC510003-1G
PC510003-5G
APOSPC510003-1GEA
307
CHF
APOSPC510003-1G
APOSPC510003-5G
4-Fluoro-5-morpholino-2-nitrobenzoic acid
4-Fluoro-5-morpholino-2-nitrobenzoic acid
Formel:
C₁₁H₁₁FN₂O₅ MW: 270.214 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11656825 CAS-Nummer: 1033778-62-9 |