Methyl 2-Amino-5-fluoro-4-morpholinobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC510002-1G PC510002-5G
APOSPC510002-1GEA 233 CHF
APOSPC510002-1G APOSPC510002-5G
Methyl 2-Amino-5-fluoro-4-morpholinobenzoate
Methyl 2-Amino-5-fluoro-4-morpholinobenzoate
Formel: C₁₂H₁₅FN₂O₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11656806
CAS-Nummer: 864292-15-9