Methyl 2,4-dimethoxy-3-fluorobenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC50951-1G PC50951-250MG
APOSPC50951-1GEA 688 CHF
APOSPC50951-1G APOSPC50951-250MG
Methyl 2,4-dimethoxy-3-fluorobenzoate 95%
Methyl 2,4-dimethoxy-3-fluorobenzoate
Formel: C₁₀H₁₁FO₄
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28792932
CAS-Nummer: 1018451-11-0