5-Bromo-4-chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC508136-1G
PC508136-250MG
APOSPC508136-1GEA
337
CHF
APOSPC508136-1G
APOSPC508136-250MG
5-Bromo-4-chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
5-Bromo-4-chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Formel:
C₁₀H₄BrClF₃N MW: 310,498 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28010389 CAS-Nummer: 1065093-15-3 |