5-Bromo-4-chloro-8-fluoroquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC508135-1G
PC508135-250MG
APOSPC508135-1GEA
337
CHF
APOSPC508135-1G
APOSPC508135-250MG
5-Bromo-4-chloro-8-fluoroquinoline
5-Bromo-4-chloro-8-fluoroquinoline
Formel:
C₉H₄BrClFN Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12137225 CAS-Nummer: 1065093-13-1 |