8-Bromo-4-chloro-6-fluoroquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC508125-1G PC508125-250MG
APOSPC508125-1GEA 592 CHF
APOSPC508125-1G APOSPC508125-250MG
8-Bromo-4-chloro-6-fluoroquinoline
8-Bromo-4-chloro-6-fluoroquinoline
Formel: C₉H₄BrClFN
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09861347
CAS-Nummer: 1019016-73-9