7-Chloro-8-fluoroquinolin-4(1H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC508124-1G PC508124-250MG
APOSPC508124-1GEA 289 CHF
APOSPC508124-1G APOSPC508124-250MG
7-Chloro-8-fluoroquinolin-4(1H)-one
7-Chloro-8-fluoroquinolin-4(1H)-one
Formel: C₉H₅ClFNO
MW: 197,594 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12192828
CAS-Nummer: 1019016-52-4