8-Chloro-7-fluoroquinolin-4(1H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC508123-1G
PC508123-250MG
APOSPC508123-1GEA
289
CHF
APOSPC508123-1G
APOSPC508123-250MG
8-Chloro-7-fluoroquinolin-4(1H)-one
8-Chloro-7-fluoroquinolin-4(1H)-one
Formel:
C₉H₅ClFNO MW: 197,594 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD31745743 CAS-Nummer: 1065092-33-2 |