5-Bromo-8-fluoroquinolin-4(1H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC508118-1G
PC508118-250MG
APOSPC508118-1GEA
488
CHF
APOSPC508118-1G
APOSPC508118-250MG
5-Bromo-8-fluoroquinolin-4(1H)-one
5-Bromo-8-fluoroquinolin-4(1H)-one
Formel:
C₉H₅BrFNO MW: 242,045 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12137226 CAS-Nummer: 1065092-39-8 |