2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC508102-1G PC508102-250MG
APOSPC508102-1GEA 627 CHF
APOSPC508102-1G APOSPC508102-250MG
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formel: C₈H₅F₅O₂
MW: 228,116 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD30723443
CAS-Nummer: 2149598-26-3