3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC50566-1G PC50566-5G PC50566-25G
APOSPC50566-1GEA 271 CHF
APOSPC50566-1G APOSPC50566-5G APOSPC50566-25G
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzaldehyde 95%
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃BrClFO
MW: 237,454 g/mol
Melting Pt: 59…60 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22627836
CAS-Nummer: 1269440-82-5