4-Ethynyl-2-fluorobenzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC50563-1G PC50563-250MG
APOSPC50563-1GEA 731 CHF
APOSPC50563-1G APOSPC50563-250MG
4-Ethynyl-2-fluorobenzonitrile 95%
4-Ethynyl-2-fluorobenzonitrile
Formel: C₉H₄FN
MW: 145,133 g/mol
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD11618086
CAS-Nummer: 167858-57-3