2-Ethynyl-6-fluorobenzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC50559-1G
PC50559-250MG
APOSPC50559-1GEA
731
CHF
APOSPC50559-1G
APOSPC50559-250MG
2-Ethynyl-6-fluorobenzonitrile 95%
2-Ethynyl-6-fluorobenzonitrile
Formel:
C₉H₄FN MW: 145,133 g/mol Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD11656150 CAS-Nummer: 1233509-91-5 |