4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC50547-1G PC50547-250MG PC50547-5G
APOSPC50547-1GEA 688 CHF
APOSPC50547-1G APOSPC50547-250MG APOSPC50547-5G
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzonitrile 95%
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzonitrile
Formel: C₇HBrF₃N
MW: 235,989 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD32669843
CAS-Nummer: 2514941-93-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III