1-[2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenyl]-3-(2-chloroethyl)urea
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC50539-1G
PC50539-250MG
APOSPC50539-1GEA
31.4
CHF
APOSPC50539-1G
APOSPC50539-250MG
1-[2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenyl]-3-(2-chloroethyl)urea
1-[2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenyl]-3-(2-chloroethyl)urea
Formel:
C₁₀H₉BrClF₃N₂O MW: 345,543 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD32264076 CAS-Nummer: 2407339-55-1 |