2-(Trifluoromethyl)-1H-indol-4-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC50532-1G
PC50532-250MG
PC50532-5G
APOSPC50532-1GEA
149
CHF
APOSPC50532-1G
APOSPC50532-250MG
APOSPC50532-5G
2-(Trifluoromethyl)-1H-indol-4-amine
2-(Trifluoromethyl)-1H-indol-4-amine
Formel:
C₉H₇F₃N₂ MW: 200,16 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28634315 CAS-Nummer: 1553181-95-5 |