3-Bromo-1,2,4-trifluoro-5-iodobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC50479-1G PC50479-250MG
APOSPC50479-1GEA 627 CHF
APOSPC50479-1G APOSPC50479-250MG
3-Bromo-1,2,4-trifluoro-5-iodobenzene 95%
3-Bromo-1,2,4-trifluoro-5-iodobenzene
Formel: C₆HBrF₃I
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD32662414
CAS-Nummer: 2451256-37-2