3-Bromo-2,4,5-trifluoronitrobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Bromo-1,2,4-trifluoro-5-nitrobenzene
PC50477-1G PC50477-5G PC50477-10G
APOSPC50477-1GEA 33.2 CHF
APOSPC50477-1G APOSPC50477-5G APOSPC50477-10G
3-Bromo-2,4,5-trifluoronitrobenzene 95%
3-Bromo-2,4,5-trifluoronitrobenzene
Formel: C₆HBrF₃NO₂
MW: 255,977 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22123591
CAS-Nummer: 485318-76-1