3,5-Difluorophenetole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1,3-Difluoro-5-ethoxybenzene
PC50429-10G PC50429-1G PC50429-5G
APOSPC50429-10GEA 575 CHF
APOSPC50429-10G APOSPC50429-1G APOSPC50429-5G
3,5-Difluorophenetole 98%
3,5-Difluorophenetole
Formel: C₈H₈F₂O
MW: 158,145 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19105371
CAS-Nummer: 144891-25-8