2-Chloro-3,6-difluorophenetole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC50427-10G PC50427-1G PC50427-5G
APOSPC50427-10GEA 680 CHF
APOSPC50427-10G APOSPC50427-1G APOSPC50427-5G
2-Chloro-3,6-difluorophenetole 98%
2-Chloro-3,6-difluorophenetole
Formel: C₈H₇ClF₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28750542
CAS-Nummer: 1807166-60-4