3,5-Dichloro(pentafluorosulphur)benzene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC50418-10G
PC50418-1G
PC50418-5G
APOSPC50418-10GEA
2270
CHF
APOSPC50418-10G
APOSPC50418-1G
APOSPC50418-5G
3,5-Dichloro(pentafluorosulphur)benzene 98%
3,5-Dichloro(pentafluorosulphur)benzene
Formel:
C₆H₃Cl₂F₅S Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD32708471 CAS-Nummer: 159727-22-7 |