2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)toluene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC50415-10G PC50415-1G PC50415-5G
APOSPC50415-10GEA 915 CHF
APOSPC50415-10G APOSPC50415-1G APOSPC50415-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)toluene 98%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)toluene
Formel: C₈H₆F₄
MW: 178,127 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD13185663
CAS-Nummer: 1214331-63-1