4-Bromo-2,5-difluorobenzamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC50405-1G
PC50405-250MG
APOSPC50405-1GEA
94
CHF
APOSPC50405-1G
APOSPC50405-250MG
4-Bromo-2,5-difluorobenzamide
4-Bromo-2,5-difluorobenzamide
Formel:
C₇H₄BrF₂NO MW: 236,014 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11847048 CAS-Nummer: 764648-42-2 |