Ethyl 4-bromo-2,5-difluorobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC50404-1G PC50404-250MG PC50404-5G
APOSPC50404-1GEA 305 CHF
APOSPC50404-1G APOSPC50404-250MG APOSPC50404-5G
Ethyl 4-bromo-2,5-difluorobenzoate
Ethyl 4-bromo-2,5-difluorobenzoate
Formel: C₉H₇BrF₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD25459665
CAS-Nummer: 1383685-39-9