1-(3-Bromoprop-1-ynyl)-2-fluoro-benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC50401-1G PC50401-250MG PC50401-5G
APOSPC50401-1GEA 94 CHF
APOSPC50401-1G APOSPC50401-250MG APOSPC50401-5G
1-(3-Bromoprop-1-ynyl)-2-fluoro-benzene 95%
1-(3-Bromoprop-1-ynyl)-2-fluoro-benzene
Formel: C₉H₆BrF
MW: 213,046 g/mol
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD22482443
CAS-Nummer: 1020153-63-2