2-Fluoro-6-hydrazinopyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(6-Fluoropyridin-2-yl)hydrazine
PC50396-1G
PC50396-250MG
PC50396-5G
APOSPC50396-1GEA
55.7
CHF
APOSPC50396-1G
APOSPC50396-250MG
APOSPC50396-5G
2-Fluoro-6-hydrazinopyridine 97%
2-Fluoro-6-hydrazinopyridine
Formel:
C₅H₆FN₃ MW: 127,12 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00214745 CAS-Nummer: 80714-39-2 |