4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)anisole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC50391-1G PC50391-250MG
APOSPC50391-1GEA 108 CHF
APOSPC50391-1G APOSPC50391-250MG
4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)anisole 95%
4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)anisole
Formel: C₉H₇F₅O
MW: 226,143 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14698614
CAS-Nummer: 1214348-62-5
UN: 1760
ADR: 8,III