7-Fluoro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC50388-1G PC50388-250MG
APOSPC50388-1GEA 418 CHF
APOSPC50388-1G APOSPC50388-250MG
7-Fluoro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
7-Fluoro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₅FO₄
MW: 208,143 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD26593782
CAS-Nummer: 1353870-09-3