6-Fluoro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC50387-100MG
PC50387-250MG
APOSPC50387-100MGEA
166
CHF
APOSPC50387-100MG
APOSPC50387-250MG
6-Fluoro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
6-Fluoro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₅FO₄ MW: 208,143 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08753858 CAS-Nummer: 937688-27-2 |