6-Fluorobenzofuran-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC50382-1G
PC50382-250MG
APOSPC50382-1GEA
436
CHF
APOSPC50382-1G
APOSPC50382-250MG
6-Fluorobenzofuran-2-carboxylic acid
6-Fluorobenzofuran-2-carboxylic acid
Formel:
C₉H₅FO₃ MW: 180.133 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD14708187 CAS-Nummer: 26018-66-6 |