Ethyl 6-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC50381-1G
PC50381-250MG
APOSPC50381-1GEA
1480
CHF
APOSPC50381-1G
APOSPC50381-250MG
Ethyl 6-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl 6-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Formel:
C₁₁H₉FO₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28956404 CAS-Nummer: 1089681-84-4 |